Documentos Principais
300365
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-4,5-dinitrobenzene
98%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H2(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
237.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensaio
98%
Formulário
powder, crystals or chunks
pf
105-107 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O4/c7-3-1-5(9(11)12)6(10(13)14)2-4(3)8/h1-2H
chave InChI
IGSAVPVCQHAPSM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)