294926
1-(1-Naphthyl)ethylamine
98%
Sinônimo(s):
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (±)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.621 (lit.)
pb
156 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3
chave InChI
RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.