Key Documents
283509
Sigma-Aldrich
4-Ethylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C6H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5479 (lit.)
pb
235-236 °C (lit.)
densidade
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Ethylbenzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • N-benzoyl-4-ethylbenzamide
  • N-(4-diethylaminobenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Alina Fomovska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(5), 2666-2682 (2012-02-23)
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that can damage the human brain and eyes. There are no curative medicines. Herein, we describe our discovery of N-benzoyl-2-hydroxybenzamides as a class of compounds effective in the low nanomolar range against T. gondii