Documentos Principais
283452
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BrOS
Número CAS:
Peso molecular:
191.05
Beilstein:
108455
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
solid
p.e.
114-115 °C/11 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(Br)cs1
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
chave InChI
PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde has been used:
  • as building block for the synthesis of tetrahydroisoquinolinones
  • in the synthesis of 3-[(4-bromo-2-thienyl)methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1,2,4-triazole
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
3-[(4-Bromo-2-thienyl) methylenehydrazinocarbonyl]-1H-1, 2, 4-triazole.
Yang J-G and Pan F-Y.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(12), o2342-o2344 (2004)
M Lebl
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(9), 1305-1310 (1999-05-26)
A new technique for high throughput solid phase synthesis using the centrifuge based liquid removal from readily available standard microtiterplates is described. This technique eliminates the filtration step and is therefore applicable to simultaneous processing of an unlimited number of