282316
Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane
technical grade, 80%
Sinônimo(s):
Decafluoro-1,3-bis(trifluoromethyl)cyclohexane, Hexadecafluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Hexadecafluoro-1,3-dimethylcyclohexane (cis+trans)
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
14 (vs air)
Ensaio
80%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
p.e.
101-102 °C (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
1.828 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C1(F)F
InChI
1S/C8F16/c9-1(7(19,20)21)3(11,12)2(10,8(22,23)24)5(15,16)6(17,18)4(1,13)14
chave InChI
LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- the preparation of amorphous fluorocarbon films by plasma polymerization
- hydroformylation of linear terminal alkenes using rhodium based catalysts under fluorous biphasic conditions in the presence and absence of toluene
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?