270679
1-Butanol
suitable for HPLC, 99.8%
Sinônimo(s):
n-Butanol, Álcool butílico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.55 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
Ensaio
99.8%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
649 °F
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
11.2 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.030% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
p.e.
116-118 °C (lit.)
117.7 °C
pf
−90 °C (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 220 nm Amax: 0.50
λ: 240 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280-400 nm Amax: 0.01
cadeia de caracteres SMILES
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
270679-2.5L | |
270679-4L | 4061837284977 |
270679-100ML | |
270679-10L | |
270679-1L | |
270679-2L | |
270679-4X2.5L | |
270679-4X4L | |
270679-500ML | |
270679-6X1L | |
270679-6X500ML | |
270679-6X800ML |