Documentos Principais
269565
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol-1,1,2,2,3,3,4,4-d8
98 atom % D
Sinônimo(s):
Butane-d8-diol
About This Item
Fórmula linear:
HOCD2(CD2)2CD2OH
Número CAS:
Peso molecular:
98.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.4427 (lit.)
p.e.
230 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
1.108 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
chave InChI
WERYXYBDKMZEQL-SVYQBANQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
273.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
134.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)