Documentos Principais
257532
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron(III) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H44ClFeN4
Número CAS:
Peso molecular:
624.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
Nível de qualidade
λmax
382 nm
cadeia de caracteres SMILES
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.ClH.Fe/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
chave InChI
NWWCYXFDLUMYRQ-YAJYDHHFSA-M
Descrição geral
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with iron chloride to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron chloride (FeOEP). It may be used to form Langmuir Blodgett (LB) thin films. Iron–porphyrin could be present naturally in biofilms.
Aplicação
An iron–porphyrin adlayer adsorbed on the Au(111) substrate was used to study the electrocatalytic reduction of O2 in HClO4.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
In Situ Scanning Tunneling Microscopy Study of the Effect of Iron Octaethylporphyrin Adlayer on the Electrocatalytic Reduction of O2 on Au (111)
Yoshimoto S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(17), 5171-5174 (2044)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
257532-100MG4061826059432
257532-500MG