233587
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene
98%
Sinônimo(s):
5-tert-Butyl-m-xylene, sym.-tert-Butyl-m-xylene
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
pb
205-206 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
chave InChI
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?