Key Documents
232858
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyethoxy)phenol
98%
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH2OC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
154.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pb
128 °C/0.7 mmHg (lit.)
pf
99-100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c9-5-6-11-8-4-2-1-3-7(8)10/h1-4,9-10H,5-6H2
chave InChI
AMCOCUDBDKVWRZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-(2-Hydroxyethoxy)phenol was used in the preparation of:
  • macrocyclic lipophilic benzocrown ethers
  • coiled synthetic carboxylic ionophore with eight ether oxygens and five aromatic rings capable of encapsulating potassium ion
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
A coiled synthetic carboxylic ionophore capable of encapsulating a potassium ion.
Kuboniwa H, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 21, 1468-1469 (1985)
Synthesis, X-ray Crystal Studies and Metal Picrates Extraction Properties of Lipophilic Benzocrown Ethers.
Kowalska E, et al.
Australian Journal of Chemistry, 63(9), 1348-1357 (2010)