Documentos Principais
23070
Sigma-Aldrich
(1-Chloroethyl)trimethylsilane
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H13ClSi
Número CAS:
Peso molecular:
136.70
Beilstein:
1732094
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.422
pb
116 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(6)7(2,3)4/h5H,1-4H3
chave InChI
UWJVDEZZIPJQRF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Treating this chlorosilane with sec-BuLi gives 1-chloro-1-trimethylsilylethyl lithium which reacts with aldehydes and ketones to form methyl ketones via an intermediate α,β-epoxysilane.; Used in an efficient synthesis of R(+)-frontalin; The Grignard reagent is useful for many reactions
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
20 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J.A. Soderquist et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 3571-3571 (1980)
F. Cooke et al.
Organometallics, 1, 893-893 (1982)
S. Sato et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 344, 71-71 (1988)
T. Hayashi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 3772-3772 (1986)
P. Magnus et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 297-297 (1978)