227749
Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI)
Sinônimo(s):
MoO2(acac)2, Molybdenum diacetylacetonate dioxide, Molybdenum dioxide bis(acetylacetonate), Molybdenum dioxydiacetylacetonate, Molybdenyl acetylacetonate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: molybdenum
reagent type: catalyst
pf
184 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(\C)O[Mo](=O)(=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Mo.2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3,6H,1-2H3;;;/q;;+2;;/p-2/b2*4-3-;;;
chave InChI
SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Descrição geral
Aplicação
- As a starting material to synthesize dioxomolybdenum(VI) Schiff base complexes, applicable as catalysts in the oxidation of alcohols using H2O2.
- To prepare graphene oxide supported heterogeneous molybdenum catalysts for epoxidation of olefins.
- As a catalyst in the etherification and thio-etherification reactions of thiols and alcohols.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?