Documentos Principais
225169
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzylamine hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
222.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
227-230 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupo funcional
amine
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
chave InChI
MDEJOHXOXKDGOU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Bromobenzylamine hydrochloride reacts with sulfonyl chloride to give sulfonamide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A tandem radical approach to the ABCE-rings of the Aspidosperma and Strychnos alkaloids.
Hilton ST, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 209-210 (2001)