Documentos Principais
225045
Sigma-Aldrich
2-(Phenylsulfonyl)aniline
97%
Sinônimo(s):
2-Aminophenyl phenyl sulfone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SO2C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
233.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
120-122 °C (lit.)
grupo funcional
sulfone
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2S/c13-11-8-4-5-9-12(11)16(14,15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
chave InChI
JBCUKQQIWSWEOK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(Phenylsulfonyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)