22019
8-Quinolinol
≥99% (perchloric acid titration)
Sinônimo(s):
8-Hydroxyquinoline, 8-Oxychinolin, Oxine
Ensaio
≥99% (perchloric acid titration)
Formulário
solid
resíduo de ignição
≤0.05% (as SO4)
pf
70-76 °C
72.5-74.0 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
chave InChI
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?