212954
Eosin B
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
Acid Red 91
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder, crystals or chunks
Nível de qualidade
composição
Dye content, 95%
pf
275 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
spirit: soluble
λmax
522 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥7000 at 515-521 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14/h1-6,25H,(H,27,28)
chave InChI
YDIYPOHFEIEJPE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?