205923
Platinum on carbon
extent of labeling: 1 wt. % loading, matrix activated carbon support
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensão da rotulagem
1 wt. % loading
matriz
activated carbon support
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- hydrosilylation reaction for the production of molecules with silicon-carbon bonds
- direct alcohol fuel cells (DAFCs)
- an electrocatalyst in hydrogen evolution reaction (HER)
- formation of nanocatalyst for polymer electrolyte fuel cells
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.