Documentos Principais
203300
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) sulfate octahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Gadolinium(3+) trisulfate octahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Gd2(SO4)3 · 8H2O
Número CAS:
Peso molecular:
746.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
≥99.99% trace metals basis
Formulário:
solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidade
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
chave InChI
JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)