202886
Cadmium
shot, 3 mm, 99.999% trace metals basis
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
shot
resistividade
7.27 μΩ-cm, 22°C
tamanho de partícula
3 mm
p.e.
765 °C (lit.)
pf
320.9 °C (lit.)
densidade
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
chave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?