200077
Arsenic(III) chloride
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Arsenic trichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
liquid
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
130.2 °C (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
densidade
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[As](Cl)Cl
InChI
1S/AsCl3/c2-1(3)4
chave InChI
OEYOHULQRFXULB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?