19999
tert-Butyl hydroperoxide solution
packed in FEP bottles, ~5.5 M in nonane (over molecular sieve 4 Å)
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
qualidade
packed in FEP bottles
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
~5.5 M in nonane (over molecular sieve 4 Å)
índice de refração
n20/D 1.400
densidade
0.82 g/mL at 20 °C
grupo funcional
hydroperoxide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
chave InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reactant also used as a redox initiator and oxidant
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?