Documentos Principais
186996
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-furaldehyde
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
pb
79-81 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(CC)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-2-6-3-4-7(5-8)9-6/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
XADGZBXFWQHBDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Ethyl-2-furaldehyde was used in the synthesis of N-(tert-butoxycarbonyl)-3-(benzoxazol-5-yl)alanine methyl ester derivatives.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New fluorescent probes based on 3-(2-benzoxazol-5-yl) alanine skeleton-Synthesis and photophysical properties.
Guzow K, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 187(1), 87-96 (2007)