Documentos Principais
186023
Sigma-Aldrich
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H5ClF3N
Número CAS:
Peso molecular:
231.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
69-71 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
grupo funcional
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C10H5ClF3N/c11-8-3-4-15-9-5-6(10(12,13)14)1-2-7(8)9/h1-5H
chave InChI
LLRQVSZVVAKRJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolone was used in the synthesis of (4-substituted phenyl-1-piperazinyl) alkyl 2-aminobenzoates and 2-aminonicotinates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P M Manoury et al.
Journal of medicinal chemistry, 22(5), 554-559 (1979-05-01)
A series of (4-substituted phenyl-1-piperazinyl)alkyl 2-aminobenzoates and 2-aminonicotinates has been prepared and screened for analgesic and antiinflammatory properties in mice and rats. The tabulated results reveal several 2-(4-substituted phenyl-1-piperazinyl)ethyl 2-(7- or 8-substituted 4-quinolinylamino)benzoates to be six to nine times more
Mostafa M Ghorab et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 64(3), 285-297 (2014-10-10)
Novel nineteen compounds based on a 4-aminoquinoline scaffold were designed and synthesized as potential antiproliferative agents. The new compounds were N-substituted at the 4-position by aryl or heteroaryl (1-9), quinolin- 3-yl (10), 2-methylquinolin-3-yl (11), thiazol-2-yl (12), and dapsone moieties (13