180637
9-Hydroxy-9-fluorenecarboxylic acid
96%
Sinônimo(s):
Flurenol, 9-Hydroxyfluorene-9-carboxylic acid
Ensaio
96%
pf
162-166 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(16)14(17)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8,17H,(H,15,16)
chave InChI
GXAMYUGOODKVRM-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?