180203
Borane morpholine complex
95%
Sinônimo(s):
Morpholineborane, NSC 93813, Trihydro(morpholine-N4)boron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H12BNO
Número CAS:
Peso molecular:
100.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
97-99 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
B.C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO.BH3/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H3
chave InChI
IFVAHVOGOBRFSP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
- Ethanolysis producing a reducing system
- Being a reducing agent for synthesis of Rh nanoparticle / carbon nanotube catalysts
- Stereoselective and regioselective reduction of steroidal ketones
- Methanolic cleavage
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Anna L Brown et al.
Nanoscale research letters, 13(1), 208-208 (2018-07-15)
High-density inorganic nanoparticles have shown promise in medical applications that utilize radiation including X-ray imaging and as radiation dose enhancers for radiotherapy. We have developed an aqueous synthetic method to produce small (~ 2 nm) iridium nanoparticles (IrNPs) by reduction of iridium(III)
Guangming Jiang et al.
ACS nano, 9(11), 11014-11022 (2015-10-06)
We report the synthesis of core/shell face-centered tetragonal (fct)-FePd/Pd nanoparticles (NPs) via reductive annealing of core/shell Pd/Fe3O4 NPs followed by temperature-controlled Fe etching in acetic acid. Among three different kinds of core/shell FePd/Pd NPs studied (FePd core at ∼8 nm