176036
Iodomethane-d3
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Deuterated iodomethane, Methyl-d3 Iodide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.89 (vs air)
Nível de qualidade
100
200
pressão de vapor
22.76 psi ( 55 °C)
6.61 psi ( 20 °C)
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.5262 (lit.)
p.e.
42 °C (lit.)
pf
−66.5 °C (lit.)
densidade
2.329 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D3
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N
Descrição geral
Embalagem
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)