Documentos Principais
165174
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropionaldehyde diethyl acetal
≥95.5%
Sinônimo(s):
4,4-Diethoxybutanenitrile, 4,4-Diethoxybutyronitrile
About This Item
Fórmula linear:
NCCH2CH2CH(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.5%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pb
104-106 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CCC#N)OCC
InChI
1S/C8H15NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
DRZCPHGVEATLFR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Cyanopropionaldehyde diethyl acetal was used as starting reagent in the synthesis of methyl 2-(3,3-diethoxypropyl)-5-methoxyoxazole-4-carboxylate and tert-butyl 2-(3,3-diethoxypropyl)-5-tert-butoxyoxazole-4-carboxylate. It was also used in the synthesis of spermidine derivatives.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of functionalised oxazoles and bis-oxazoles 1.
Bagley MC, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 591-600 (1998)
A facile and stereoselective approach to substituted polyamines.
Barluenga J, et al.
Tetrahedron Letters, 34(12), 1981-1984 (1993)