160415
3-(2-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine
≥99%
Sinônimo(s):
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazine, PDT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
pf
191-193 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccccc3)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4/c1-3-9-15(10-4-1)18-19(16-11-5-2-6-12-16)23-24-20(22-18)17-13-7-8-14-21-17/h1-14H
chave InChI
OTMYLOBWDNFTLO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?