159557
2-Chloro-5-methylphenol
99%
Sinônimo(s):
6-Chloro-m-cresol
Ensaio
99%
pb
196 °C (lit.)
pf
46-48 °C (lit.)
densidade
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
chave InChI
SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?