Documentos Principais
15484
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinônimo(s):
Boc-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
265.30
Beilstein:
4695945
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
atividade óptica
[α]20/D −25±1°, c = 1% in ethanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
chave InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Boc-Gly-OH ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
15420
Boc-Gly-OH