Key Documents
15470
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(NO2)-OH
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
Sinônimo(s):
Nα-Boc-Nω-nitro-L-arginine
About This Item
Fórmula linear:
HN=C(NHNO2)NH(CH2)3CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
319.31
Beilstein:
2015163
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.5% (calc. based on dry substance, T)
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Impurezas
~15% residual solvents
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N5O6/c1-11(2,3)22-10(19)14-7(8(17)18)5-4-6-13-9(12)15-16(20)21/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,14,19)(H,17,18)(H3,12,13,15)/t7-/m0/s1
chave InChI
OZSSOVRIEPAIMP-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.