15461
Boc-Met-OSu
Sinônimo(s):
Boc-L-methionine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −21.5±2°, c = 2% in dioxane
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
120-128 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6S/c1-14(2,3)21-13(20)15-9(7-8-23-4)12(19)22-16-10(17)5-6-11(16)18/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,15,20)/t9-/m0/s1
chave InChI
PCZJWSPKNYONIM-VIFPVBQESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?