Documentos Principais
154261
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylaniline
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-m-toluidine
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
186.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
240 °C (lit.)
pf
80-82 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)ccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
4-Bromo-3-methylaniline was used in the preparation of 1-(4-bromo-3-methylphenyl)pyrrolidin-2-one.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Multikilogram-scale synthesis of a biphenyl carboxylic acid derivative using a Pd/C-mediated suzuki coupling approach.
Organic Process Research & Development, 3(4), 248-252 (1999)