Documentos Principais
149446
Sigma-Aldrich
1-Pyrrolidino-1-cyclopentene
98%
Sinônimo(s):
1-(1-Cyclopenten-1-yl)pyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15N
Número CAS:
Peso molecular:
137.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5155 (lit.)
pb
100-110 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCN(C1)C2=CCCC2
InChI
1S/C9H15N/c1-2-6-9(5-1)10-7-3-4-8-10/h5H,1-4,6-8H2
chave InChI
KOFSFYBXUYHNJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-pyrrolidino-1-cyclopentene was used in the synthesis of halichlorine, pinnaic acid, and tauropinnaic acid.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hamish S Christie et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(33), 12079-12084 (2004-08-10)
The related marine natural products halichlorine, pinnaic acid, and tauropinnaic acid have been synthesized. The described route provided access to all three compounds from a common, late-stage intermediate. The synthesis began with 1-pyrrolidino-1-cyclopentene from which an intermediate possessing the three