13900
O-Benzyl-L-serine
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (NT)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +21±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (TLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
~227 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
chave InChI
IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?