134910
(1R,2S)-(−)-Ephedrine
98%
Sinônimo(s):
(−)-Ephedrine, (1R,2S)-(−)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol, (1R,2S)-(−)-2-Methylamino-1-phenyl-1-propanol, L-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]21/D −41°, c = 5 in 1 M HCl
p.e.
255 °C (lit.)
pf
37-39 °C (lit.)
densidade
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10-12H,1-2H3/t8-,10-/m0/s1
chave InChI
KWGRBVOPPLSCSI-WPRPVWTQSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
134910-500G | |
134910-100G | 4061838134769 |
134910-25G | 4061838730367 |
134910-5G |