Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
p.e.
90-92 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
chave InChI
MSEBQGULDWDIRW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?