Documentos Principais
11955
Sigma-Aldrich
Bengal Rose B bound to Polystyrene
200-400 mesh, ~0.1 mmol/g, resin loading
Sinônimo(s):
Rose bengal B bound to polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
200-400 mesh
capacidade
~0.1 mmol/g, resin loading
Outras notas
Heterogenous photo-sensitizer for the generation of singlet oxygen used in photooxygenation reactions
Sales restrictions may apply
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
N.V. Shinkarenko et al.
Russ. Chem. Rev., 50, 220-220 (1981)
R.S. Handley et al.
Tetrahedron Letters, 26, 3183-3183 (1985)
J.J. Lamberts et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 7465-7465 (1983)
A.P. Schaap et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1159-1159 (1987)