Documentos Principais
10720
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 2-aminobenzoate
≥97.0%
Sinônimo(s):
tert-Butyl anthranilate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
193.24
Beilstein:
2936796
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.540
densidade
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,12H2,1-3H3
chave InChI
HDXMPGOKFMBDHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)