Ensaio
97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.5968 (lit.)
pf
36-37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2
chave InChI
JCPGMXJLFWGRMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup