102032
Flavanone
98%
Sinônimo(s):
2,3-Dihydroflavone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
76-78 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
chave InChI
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA3(140) , CYP19A1(1588)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Ar(24208)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for SFCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.