Key Documents
100161
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromotetrafluorobenzene
≥97%
About This Item
Fórmula linear:
Br2C6F4
Número CAS:
Peso molecular:
307.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
pb
198 °C (lit.)
densidade
2.238 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(Br)c(Br)c1F
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
chave InChI
IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter