Principaux documents
V900852
Sigma-Aldrich
Brilliant Blue R
≥55% purity, reagent grade
Synonyme(s) :
Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H44N3NaO7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
825.97
Numéro C.I. (Colour Index):
42660
Beilstein:
5718025
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nom du produit
Brilliant Blue R, Vetec, reagent grade
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Chaîne SMILES 
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
Clé InChI
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Application
For detection of protein bands following electrophoresis.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable