V900268
Phosphate de sodium dibasic dodecahydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium dodecahydrate, Hydrogénophosphate disodique dodecahydrate, Phosphate disodique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
99%
Forme
powder or crystals
pH
8.4-9.6 (25 °C, 35.8 g/L)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable