1176000
USP
Dexmedetomidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
((2,3-Dimethylphenyl)(1H-imidazol-4-yl)methanone)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[nH]1cncc1C(=O)c2c(c(ccc2)C)C
InChI
1S/C12H12N2O/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)12(15)11-6-13-7-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
RXMJMOMMINVJMY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable