Principaux documents
PHL86419
Bracteoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-Methylkaempferol 7-glucuronide, 4′,5,7-Trihydroxy 3-methoxyflavone 7-glucuronide, Apigenin 3-O-methyl ether 7-glucuronide, Isokaempferide 7-glucuronide, Kaempferol 3-methyl ether 7-glucuronide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H20O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.39
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable