CX2572
Carboxen® 572 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
Synonyme(s) :
Carboxen® Adsorbent
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Adsorbant Carboxen®,
Description
Surface pH = 9.5
Niveau de qualité
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
850 m2/g
Dimension de pores
23 % mesoporosity
29 % macroporosity
48 % microporosity
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Structure sphérique
- Matériau dur (dureté "Ball Pan" > 98 %)
- Stable jusqu'à 400 °C
- Grande pureté
- Facile à conditionner
- Stable sur toute la gamme de pH
- Ne crée pas de contrepression
- Grande stabilité aux chocs osmotiques
- Structure de pore conique (macroporeuse, mésoporeuse ou microporeuse)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable