816566
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 2 ea
Synonyme(s) :
Fingertight Fitting, 1/16", 10-32, PEEK
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 2 ea
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 16566
Technique(s)
HPLC: suitable
Raccords
for 10-32