Principaux documents
57659
Raccord union
bore 0.020 in., 10-32 thread
Synonyme(s) :
Union en PEEK Fingertight Upchurch
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Orifice
0.020 in.
Raccords
10-32 thread
Description générale
Les raccords unions PEEK à volume mort nul (alésage 0,05 cm, filetage 4,76 mm) doivent être actionnés à 5000 ψ (352 kg/cm2). Ils comprennent des écrous et des ferrules Fingertight III.
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS