Principaux documents
803400
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Plug, 1/4-28 for Glass fitting
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nom du produit
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 10 ea
Matériaux
polypropylene
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 03400
Technique(s)
LPLC: suitable
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation